4-Methoxy-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-2-methylanilin, 2-Methyl-p-anisidin, m-Cresidin, 4-Amino-3-methylanisol, 2-Amino-5-methoxytoluol, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzol
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 74.1 EUR
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
4-Methoxy-o-toluidin 98%
4-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 248…249 °C
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007735
CAS-Nummer: 102-50-1
EINECS: 203-036-7