2,5-Dibrompyrazin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 126 EUR
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibrompyrazin 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Molecular Weight: 237,8800 g/mol
Siedepunkt: 234 °C
Dichte: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061601
CAS-Nummer: 23229-26-7