5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd
5-Chlor-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃ClOS
Molecular Weight: 146,59 g/mol
Siedepunkt: 99 °C/21mmHg
Dichte: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047090
CAS-Nummer: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7