2-Phenylpyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12503-5G
APOSOR12503-5GEA 58 EUR
APOSOR12503-5G
2-Phenylpyrrolidine 97%
2-Phenylpyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147.2200 g/mol
Siedepunkt: 114 °C/7.5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631835
CAS-Nummer: 1006-64-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable