2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12505-1G OR12505-250MG
APOSOR12505-1GEA 226 EUR
APOSOR12505-1G APOSOR12505-250MG
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
2-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631838
CAS-Nummer: 38944-14-8
UN: 3259
ADR: 8,III