4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid
OR1251-1G OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA 0 EUR
APOSOR1251-1G APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Schmelzpunkt: 141…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052170
CAS-Nummer: 56671-28-4
UN: 3261
ADR: 8 III