2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
OR12515-1G OR12515-250MG
APOSOR12515-1GEA 154 EUR
APOSOR12515-1G APOSOR12515-250MG
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,21 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/0,8mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01691538
CAS-Nummer: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III