2-(3-Pyridyl)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pyridin-3-yl)benzaldehyde
OR12527-1G
OR12527-250MG
APOSOR12527-1GEA
79.9
EUR
APOSOR12527-1G
APOSOR12527-250MG
2-(3-Pyridyl)benzaldehyd 95%
2-(3-Pyridyl)benzaldehyd
Formel:
C₁₂H₉NO Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684097 CAS-Nummer: 176690-44-1 |