3-Isothiocyanatopyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Pyridyl isothiocyanate

OR1254-1G OR1254-5G OR1254-25G
APOSOR1254-1GEA 63.8 EUR
APOSOR1254-1G APOSOR1254-5G APOSOR1254-25G
3-Isothiocyanatopyridin 98%
3-Isothiocyanatopyridine
Formel: C₆H₄N₂S
Molecular Weight: 136.18 g/mol
Siedepunkt: 231…233 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052351
CAS-Nummer: 17452-27-6
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR