Methyl-3-methyl-2-furoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
OR12570-5G
APOSOR12570-5GEA
77
EUR
APOSOR12570-5G
Methyl-3-methyl-2-furoat 98%
Methyl-3-methyl-2-furoat
Formel:
C₇H₈O₃ Molecular Weight: 140.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014110 CAS-Nummer: 6141-57-7 |