5-(4-Chlorphenyl)oxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(4-Chlorophenyl)-1,3-oxazole
OR12571-1G OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA 104 EUR
APOSOR12571-1G APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorphenyl)oxazol
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,6030 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258870
CAS-Nummer: 1008-94-2