4-(4-Chlorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12612-1G OR12612-5G
APOSOR12612-1GEA 33.5 EUR
APOSOR12612-1G APOSOR12612-5G
4-(4-Chlorphenoxy)benzaldehyd
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631895
CAS-Nummer: 61343-99-5