4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Phenoxybenzolsulfochlorid, 4-Phenoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Phenoxybenzolsulfonsäurechlorid
OR12614-100MG OR12614-250MG
APOSOR12614-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR12614-100MG APOSOR12614-250MG
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₂H₉ClO₃S
Molecular Weight: 268,72 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00625748
CAS-Nummer: 1623-92-3
UN: 3261
ADR: 8,III