(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (1S,4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, (1S,4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol, cis-Isolimonenol

OR12641-1G OR12641-5G OR12641-25G
APOSOR12641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12641-1G APOSOR12641-5G APOSOR12641-25G
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,9398 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460036
CAS-Nummer: 22972-51-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR