4-(2-Pyridyl)benzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde

OR12648-1G OR12648-250MG
APOSOR12648-1GEA 24.8 EUR
APOSOR12648-1G APOSOR12648-250MG
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd
Formel: C₁₂H₉NO
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01863537
CAS-Nummer: 127406-56-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR