1-(Adamantan-1-yl)ethanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
OR1265-100G
APOSOR1265-100GEA 150 EUR
APOSOR1265-100G
1-(Adamantan-1-yl)ethanon 98%
1-Acetyladamantane
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178,28 g/mol
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074739
CAS-Nummer: 1660-04-4