4-Hydroxy-3-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxy-2-nitrophenol
OR12652-100G OR12652-25G OR12652-5G
APOSOR12652-100GEA 143 EUR
APOSOR12652-100G APOSOR12652-25G APOSOR12652-5G
4-Hydroxy-3-nitroanisol
4-Hydroxy-3-nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024247
CAS-Nummer: 1568-70-3