2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichlormethyl)-1,3,5-triazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,6-Bis(trichloromethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
OR12656-25G
APOSOR12656-25GEA 115 EUR
APOSOR12656-25G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichlormethyl)-1,3,5-triazin
2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₁₂H₇Cl₆N₃O
Molecular Weight: 421,91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00521486
CAS-Nummer: 3584-23-4