2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-2-thio-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₇N₃OS
Schmelzpunkt: 238…241 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06658230
CAS-Nummer: 113713-60-3