Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12661-100G OR12661-25G
APOSOR12661-100GEA 150 EUR
APOSOR12661-100G APOSOR12661-25G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₂
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684186
CAS-Nummer: 946-99-6