(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12681-1G OR12681-25G OR12681-5G
APOSOR12681-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12681-1G APOSOR12681-25G APOSOR12681-5G
(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.10 g/mol
Schmelzpunkt: 93…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631927
CAS-Nummer: 6966-45-6
UN: 3261
ADR: 8 II