(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Molecular Weight: 259.54 g/mol
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631928
CAS-Nummer: 163295-70-3
UN: 3096
ADR: 8+4.3 II