(3,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12683-1G OR12683-250MG
APOSOR12683-1GEA 63.8 EUR
APOSOR12683-1G APOSOR12683-250MG
(3,4-Dichlorphenyl)methansulfonsäurechlorid, technische Qualität
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅CI₃O₂S
Molecular Weight: 259.54 g/mol
Schmelzpunkt: 65…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631929
CAS-Nummer: 85952-30-3
UN: 3261
ADR: 8 II