2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 39.3 EUR
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃O
Molecular Weight: 207.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631945
CAS-Nummer: 410544-52-4
UN: 1759
ADR: 8 III