2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12731-100MG OR12731-250MG OR12731-1G
APOSOR12731-100MGEA 0 EUR
APOSOR12731-100MG APOSOR12731-250MG APOSOR12731-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684116
CAS-Nummer: 93750-30-2
UN: 2735
ADR: 8,III