6-Bromanthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-6-bromobenzoic acid
OR12773-1G
OR12773-5G
OR12773-25G
APOSOR12773-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12773-1G
APOSOR12773-5G
APOSOR12773-25G
6-Bromanthranilsäure 97%
6-Bromanthranilsäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol Schmelzpunkt: 134…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618455 CAS-Nummer: 20776-48-1 |