5-Bromindol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 31.9 EUR
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromindol 99%
5-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005670
CAS-Nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7