N-Methylhydroxylammoniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methylhydroxylamine hydrochloride
OR12783-25G OR12783-1G OR12783-5G
APOSOR12783-25GEA 85.7 EUR
APOSOR12783-25G APOSOR12783-1G APOSOR12783-5G
N-Methylhydroxylammoniumchlorid 97%
N-Methylhydroxylammoniumchlorid
Formel: CH₆ClNO
Molecular Weight: 83,52 g/mol
Schmelzpunkt: 80…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012597
CAS-Nummer: 4229-44-1
EINECS: 224-181-2