4-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure Hydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyquinaldic acid hydrate, Kynurenic acid hydrate

OR12784-1G OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA 23.2 EUR
APOSOR12784-1G APOSOR12784-5G
4-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure Hydrat
4-Hydroxy-2-chinolincarbonsäure Hydrat
Formel: C₁₀H₇NO₃·xH₂O
Molecular Weight: 189,17 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 275 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006753
CAS-Nummer: 345909-35-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR