3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine
OR12788-25G
APOSOR12788-25GEA 219 EUR
APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Formel: C5H5BrN2O
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840438
CAS-Nummer: 98786-86-8