4-(4-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR12798-1G
APOSOR12798-1GEA
190
EUR
APOSOR12798-1G
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid 98%
4-(4-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₅Cl₂NO Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
63843-53-8 |