3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 EUR
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173812
CAS-Nummer: 175277-11-9