3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
OR1283-10G OR1283-25G OR1283-5G
APOSOR1283-10GEA 77 EUR
APOSOR1283-10G APOSOR1283-25G APOSOR1283-5G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonsäure
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141,13 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051657
CAS-Nummer: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5