3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 145 EUR
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonylchlorid 95%
3,5-Dimethyl-4-isoxazolcarbonylchlorid
Formel: C₆H₆ClNO₂
Siedepunkt: 90 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052555
CAS-Nummer: 31301-45-8
UN: 1760
ADR: 8,III