4-Amino-3,5-dimethylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethylpyridin-4-amine
OR12853-1G
OR12853-250MG
APOSOR12853-1GEA
88.6
EUR
APOSOR12853-1G
APOSOR12853-250MG
4-Amino-3,5-dimethylpyridin
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,1700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03413657 CAS-Nummer: 43078-60-0 |