2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzol, 2,4,6-Trimethoxynitrobenzol
OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 EUR
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzol 98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzol
Formel: C₉H₁₁NO₅
Molecular Weight: 213,19 g/mol
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016992
CAS-Nummer: 14227-18-0