3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12899-1G OR12899-100MG OR12899-250MG OR12899-500MG OR12899-2.5G
APOSOR12899-1GEA 197 EUR
APOSOR12899-1G APOSOR12899-100MG APOSOR12899-250MG APOSOR12899-500MG APOSOR12899-2.5G
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₈N₂O₂
Molecular Weight: 200.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03791149
CAS-Nummer: 263349-26-4