4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR12903-25G
APOSOR12903-25GEA 81.2 EUR
APOSOR12903-25G
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyd 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,1700 g/mol
Schmelzpunkt: 190…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016979
CAS-Nummer: 70547-87-4