2-(2-Thienyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
OR12904-1G OR12904-5G OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12904-1G APOSOR12904-5G APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridin
2-(2-Thienyl)pyridine
Formel: C₉H₇NS
Molecular Weight: 161.22 g/mol
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044441
CAS-Nummer: 3319-99-1