(2-Chlorethyl)phenylsulfon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: [(2-Chlorethyl)sulfonyl]benzol

OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 702 EUR
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
(2-Chlorethyl)phenylsulfon 98%
(2-Chlorethyl)phenylsulfon
Formel: C₈H₉ClO₂S
Siedepunkt: 168…174 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025047
CAS-Nummer: 938-09-0
EINECS: 213-337-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR