3-Oxocyclohexancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR12931-1G OR12931-5G
APOSOR12931-1GEA 92.8 EUR
APOSOR12931-1G APOSOR12931-5G
3-Oxocyclohexancarbonsäure
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,1525 g/mol
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320172
CAS-Nummer: 16205-98-4