6-Chlor-2-tetralon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR12932-1G
OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA
145
EUR
APOSOR12932-1G
APOSOR12932-5G
6-Chlor-2-tetralon
6-Chlor-2-tetralon
Formel:
C₁₀H₉ClO Molecular Weight: 180,63 g/mol Schmelzpunkt: 60…65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788443 CAS-Nummer: 17556-18-2 |