2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Formel: C₇H₇Br₂NO
Molecular Weight: 280.96 g/mol
Schmelzpunkt: 205…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02181196
CAS-Nummer: 17570-98-8