4-(4-Piperidinyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Pyridyl)piperidine, 4-(Piperidin-4-yl)pyridine
OR13006-1G OR13006-250MG OR13006-5G
APOSOR13006-1GEA 112 EUR
APOSOR13006-1G APOSOR13006-250MG APOSOR13006-5G
4-(4-Piperidinyl)pyridin
4-(4-Piperidinyl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molecular Weight: 162,24 g/mol
Schmelzpunkt: 86…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863877
CAS-Nummer: 581-45-3