3-(3-Chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR13022-25G
APOSOR13022-25GEA
66.7
EUR
APOSOR13022-25G
3-(3-Chlorphenyl)propionsäure
3-(3-Chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Schmelzpunkt: 72…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01310801 CAS-Nummer: 21640-48-2 |