Homovanillinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)essigsäure
OR13029-25G
OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA
122
EUR
APOSOR13029-25G
APOSOR13029-5G
Homovanillinsäure 99%
Homovanillinsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH Molecular Weight: 182,18 g/mol Schmelzpunkt: 140…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004350 CAS-Nummer: 306-08-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...