Picolinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
OR1303-1G OR1303-25G OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA 29 EUR
APOSOR1303-1G APOSOR1303-25G APOSOR1303-5G
Picolinamidin Hydrochlorid
Picolinamidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN₃
Molecular Weight: 157,60 g/mol
Schmelzpunkt: 145…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052271
CAS-Nummer: 51285-26-8