3-Brom-2-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Brom-2-picolin

OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 58 EUR
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Brom-2-methylpyridin
3-Brom-2-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C/10mmHg
Dichte: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191224
CAS-Nummer: 38749-79-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR