2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-nitro-3-xylol, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
OR13035-25G
APOSOR13035-25GEA
82.8
EUR
APOSOR13035-25G
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
4-Nitro-2,6-xylenol
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Schmelzpunkt: 168 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007339 CAS-Nummer: 2423-71-4 EINECS: 219-353-9 |