3-Iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13049-100G OR13049-25G
APOSOR13049-100GEA 95.7 EUR
APOSOR13049-100G APOSOR13049-25G
3-Iodpyridin
3-Iodpyridin
Formel: C₅H₄IN
Molecular Weight: 205 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Flammpunkt: 106.7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00023553
CAS-Nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6